Learn More
BD Kits de coloration de Gram BBL™
Pour colorer des microorganismes provenant de cultures ou d’échantillons avec la coloration différentielle de Gram
275.00€
Spécification
Quantité 1 kit
Certifications/Conformité CE
Comprend Solution de cristal violet de Gram 250 ml, solution iodée 250 ml, décolorant de Gram 250 ml et solution de safranine de Gram 250 ml
À utiliser avec (application) Utilisé pour la coloration différentielle de Gram appliquée à des micro-organismes provenant de cultures ou d’échantillons
Type de coloration Coloration de Gram
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Type Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type Prix Quantité et disponibilité  
11748213
Afficher les documents
BD
212539
Kit de coloration de Gram (stabilisé)
275.00€
1kg
Description
Description
  • Les kits de coloration complets évitent les difficultés associées aux procédures de coloration de Gram
  • Chaque flacon de solution incassable est doté d’un bouchon à charnière qui facilite la régulation du débit et aide à prévenir les taches et les déversements. Les étiquettes à code couleur permettent une identification rapide des réactifs
  • La solution d’iode stabilisée ne nécessite aucun mélange et a une longue durée de conservation
Spécification
Spécification
1 kit
Solution de cristal violet de Gram 250 ml, solution iodée 250 ml, décolorant de Gram 250 ml et solution de safranine de Gram 250 ml
Coloration de Gram
CE
Utilisé pour la coloration différentielle de Gram appliquée à des micro-organismes provenant de cultures ou d’échantillons
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Gram Stain Set w/Stabilized Iodine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée pour l'extinction.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: isopropanol, acetone, ethanol, methanol,isopropanol, ethanol, methanol, C.I. Basic Violet 3, Polyvi