Learn More
Cole-Parmer™ Agitateur magnétique sur piles
Prenez cet agitateur magnétique compact alimenté par batterie n'importe où vous avez besoin d'agitation vigoureuse de l'échantillon. Idéal pour l’analyse de terrain.
Marque:  Cole-Parmer™ 04804-01
393.86 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12540688
  • 394.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Agitateur magnétique sur piles
  • Contrôle de la vitesse progressif à 700 tr/min.
  • Convient à une utilisation dans les incubateurs, hottes d’aspiration ou boîtes à gants
  • Utilisez-le en laboratoire et éliminez le besoin de cordons d'extension encombrants
  • Il est doté d'un bouton de contrôle progressif de la vitesse, d'un boîtier en métal revêtu d'époxy résistant à la corrosion, d'une plaque en caoutchouc antidérapante et de quatre pieds en caoutchouc.
Spécification
Spécification
200 à 1 200 tr/min
2,5 L
3,75 in
3,75 in
3,75 in
3,75 in
Boîtier en métal revêtu d’époxy résistant à la corrosion
Agitateur magnétique
1
9,53 x 9,53 x 9,53 cm
9,53 cm
9,53 cm
9,53 cm
9,53 cm
Agitateur magnétique sur piles Cole-Parmer