Learn More
Acide bathocuproinédisulfonique, hydrate de sel disodique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Acide bathocuproinedisulfonique, hydrate de sel disodique, 97 %, 2NaO3S.xH2O, numéro CAS 98645-85-3
108.54€ - 1119.57€
Identifiants chimiques
CAS | 98645-85-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C26H18N2Na2O6S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 564.54 |
Numéro MDL | MFCD00149974 |
Clé InChI | RNGKZLRAVYPLJC-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | disodium bathocuproinedisulfonate, sodium 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline-3,8-disulfonate, bathocuproinedisulfonic acid sodium salt, 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline disulfonate, 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline disulfonate disodium salt, dipotassium 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline-3,8-disulfonate, disodium 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline-3,8-disulfonate |
CID PubChem | 15678335 |
Nom IUPAC | Disodium ; 2,9-diméthyl-4,7-diphényl-1,10-phénanthroline-3,8-disulfonate |
SMILES | [Na+].[Na+].CC1=NC2=C(C=CC3=C2N=C(C)C(=C3C2=CC=CC=C2)S([O-])(=O)=O)C(C2=CC=CC=C2)=C1S([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10684832
|
Thermo Scientific Acros
164060010 |
1 g | Flacon en verre |
108.54€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10063993
|
Thermo Scientific Acros
164060050 |
5 g | Flacon en verre |
255.27€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11956611
|
Thermo Scientific Acros
164060250 |
25 g | Flacon en verre |
1119.57€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
98645-85-3 | |
564.54 | |
RNGKZLRAVYPLJC-UHFFFAOYSA-L | |
15678335 | |
[Na+].[Na+].CC1=NC2=C(C=CC3=C2N=C(C)C(=C3C2=CC=CC=C2)S([O-])(=O)=O)C(C2=CC=CC=C2)=C1S([O-])(=O)=O |
C26H18N2Na2O6S2 | |
MFCD00149974 | |
disodium bathocuproinedisulfonate, sodium 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline-3,8-disulfonate, bathocuproinedisulfonic acid sodium salt, 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline disulfonate, 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline disulfonate disodium salt, dipotassium 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline-3,8-disulfonate, disodium 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline-3,8-disulfonate | |
Disodium ; 2,9-diméthyl-4,7-diphényl-1,10-phénanthroline-3,8-disulfonate |
Spécification
Bathocuproinedisulfonic acid, disodium salt hydrate | |
300.0°C | |
C26H18N2Na2O6S2 | |
disodium bathocuproinedisulfonate, sodium 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline-3,8-disulfonate, bathocuproinedisulfonic acid sodium salt, 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline disulfonate, 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline disulfonate disodium salt, dipotassium 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline-3,8-disulfonate, disodium 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline-3,8-disulfonate | |
RNGKZLRAVYPLJC-UHFFFAOYSA-L | |
Disodium ; 2,9-diméthyl-4,7-diphényl-1,10-phénanthroline-3,8-disulfonate | |
15678335 | |
97% |
98645-85-3 | |
disulfonate) (HPLC) | |
MFCD00149974 | |
Solubility in water: soluble in water | |
[Na+].[Na+].CC1=NC2=C(C=CC3=C2N=C(C)C(=C3C2=CC=CC=C2)S([O-])(=O)=O)C(C2=CC=CC=C2)=C1S([O-])(=O)=O | |
564.54 | |
564.54 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 258-111-7
RUO – Research Use Only