Learn More
Julabo™ Adaptateurs pour bain
Marque:  Julabo™ 8890059
Code produit. 15254263
  • 145.00€ / 2 pièces
Expédition estimée: 17-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Système de régulation / traitement de la température Magnum 91, PRESTO™ A30, PRESTO™ A40, PRESTO™ A80, PRESTO™ W40
Adaptateur
M24 x 1/2 femelle à NPT 3/8 po. mâle