Learn More
Memmert™ Bains-marie série standard
Bain-marie en acier inoxydable résistant à la corrosion Les bains-marie Basic Series Memmert™ sont dotés d’une électronique précise et d’une protection contre les températures multiples pour garantir le niveau de sécurité le plus élevé au laboratoire.
Marque: Memmert™ WNB14
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Microprocesseur avec régulation de la température PID
- Affichage numérique
- Protection contre la surchauffe
- Minuterie numérique intégrée
Spécification
Microprocesseur PID | |
CE, VDE, GS | |
Pour les laboratoires de recherche, les aliments et les boissons, le contrôle de la température | |
WNB 14 | |
±0,1°C | |
350 mm | |
290 mm | |
140 mm | |
19 kg | |
230 V | |
50/60 Hz |
14 L | |
Digital LED | |
Acier inoxydable | |
95°C | |
578 mm | |
436 mm | |
238 mm | |
350 mm | |
15 kg | |
1,8 kW |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Memmert™ Bains-marie série standard > Capacité : 14 l
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu