Learn More
Huile de base 75, SPEX CertiPrep™
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
53.60€ - 147.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Base Oil 75 Blank |
---|---|
Conditionnement | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
Certificat d’analyse | With Certificate of Analysis |
Concentration or Composition Notes | 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse. |
À utiliser avec (application) | Petrochemical Testing |
Includes: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15668235
|
SPEX Certiprep
BASE75 |
500 mL |
53.60€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11450259
|
SPEX Certiprep
BASE75-G |
1 gal. | N/A | ||||||
Description
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
- Huile de base 75 vierge
- Huile de base certifiée
- Étalon d'huile organométallique
Certifications
ISO/CEI 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Base Oil 75 Blank | |
With Certificate of Analysis | |
Petrochemical Testing | |
Certified Reference Material |
Flacon en PEBD lixivié trois fois | |
68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse. | |
AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques | |
Base Oil 75 |
Sécurité et traitement
Entraine une irritation cutanée et une irritation oculaire grave
missing translation for 'dotInformation' : Non dangereux
Recommended Storage : Ambiant
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire