Learn More
asecos™ Housse de base avec supports réglables
Housse de base avec supports réglables (panneau revêtu de résine de mélamine)
Marque: asecos™ 31010
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- housse de base
- panneau revêtu de résine de mélamine RAL 7016
- avec supports réglables
Spécification
536 mm | |
Pour armoires hautes avec un largeur 900 mm, pour le(s) modèle(s) :Q30 | |
Résine de mélamine laminée | |
786 mm | |
Panneau |
536 x 786 x 88 mm | |
88mm | |
1,8 kg | |
Gris Anthracite (RAL 7016) | |
Housse de base |