Learn More
Ansell Gants en nitrile jetables UltiMate Barrier 93-850
Click to view available options
Dimensions:
2XL, 10,5 à 11
9.5/10
Grande taille
Moyenne
S
XS
Description
Les gants en nitrile jetables dotés de la technologie de résistance aux éclaboussures de produits chimiques TNT™ offrent un niveau élevé de protection contre les expositions dangereuses.
- 2 fois plus de protection contre les éclaboussures chimiques que les marques en nitrile leaders
- Dépassent la norme la plus élevée connue en matière de qualité et uniformité de la barrière (NQA bas : 0,40)
- Construction robuste antidéchirures, antirayures et antibrèches
- Fabriqués avec la technologie exclusive TNT™ pour une protection douce et durable contre une large gamme de produits chimiques
- Formulation sans silicone pour une protection supérieure des produits
Compliance
Conforme aux normes EN 374-4, EN 388, CE 0493 ; ce produit a reçu l’approbation 510(k) de la FDA pour usage médical.
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | ASTM D6319, FDA 21 CFR 177.2600, ASTM F1671 |
Certifications / conformité (Europe) | Catégorie III, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016 |
Chlorinated | Non |
AQL | 0,4 |
Couleur | Vert |
Jetable | Oui |
Finger Thickness (English) | 7,5 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,19 mm |
Hand | Ambidextres |
Latex Free | Oui |