Learn More
Ansell Gants en nitrile jetables UltiMate Barrier 93-850
Code produit. 15800550
Click to view available options
Dimensions:
2XL, 10,5 à 11
9.5/10
Grande taille
Moyenne
S
XS
Permet aux travailleurs en environnements exigeants de bénéficier de niveaux de protection plus élevés grâce à des gants qui dépassent la norme la plus élevée connue en matière d’intégrité de la barrière. Réduit considérablement le risque d’exposition néfaste.
Les gants en nitrile jetables dotés de la technologie de résistance aux éclaboussures de produits chimiques TNT™ offrent un niveau élevé de protection contre les expositions dangereuses.
  • 2 fois plus de protection contre les éclaboussures chimiques que les grandes marques en nitrile
  • Norme stricte en matière de qualité et d’uniformité de la barrière (NQA bas : 0,40)
  • Construction robuste antidéchirures, antirayures et antibrèches
  • Fabriqués avec la technologie exclusive TNT™ pour une protection douce et durable contre une large gamme de produits chimiques
  • Formulation sans silicone pour une protection supérieure des produits
Compliance
Conforme aux normes EN 374-4, EN 388, CE 0493 ; ce produit a reçu l’approbation 510(k) de la FDA pour usage médical.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ASTM D6319, FDA 21 CFR 177.2600, ASTM F1671
Certifications / conformité (Europe) Catégorie III, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016
Chlorinated Non
AQL 0,4
Couleur Vert
Jetable Oui
Finger Thickness (English) 7,5 mil
Finger Thickness (Metric) 0,19 mm
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 4,7 mil
Palm Thickness (Metric) 0,12 mm
Dimensions 2XL, 10,5 à 11
Épaisseur (impériale) 7,5 mil
Épaisseur (métrique) 0,19 mm
Norme EN388 EN 388
EN 421 Oui
EN ISO 374-5 Bactéries, champignons AVEC protection contre les virus
Type de manchette de gant À bord roulé
Doublure Non revêtus
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2008
Modèle 93850110
Séries MICROFLEX™ 93-850
Longueur (impériale) 9,5 in
Longueur (métrique) 24 cm