Learn More
Buerkle™ Pompe vide-fûts en polypropylène avec tube de décharge rigide
La pompe vide-fûts en polypropylène Buerkle™ avec tube de décharge rigide permet un transfert rapide de liquides depuis les fûts, les boîtes et les réservoirs.
189.00€ - 273.00€
Spécification
Matériau | Joints en polypropylène, PTFE |
---|---|
Propriétés de résistance | Résistant aux produits chimiques |
Type | Pompe de fût |
À utiliser avec | Baril, boîte, cuves, produits alimentaires |
Applications | Industrie |
Code produit | Marque | Profondeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Profondeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10078631
|
Buerkle™
5600-0501 |
50 cm |
189.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10333332
|
Buerkle™
5600-0651 |
65 cm |
225.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10313382
|
Buerkle™
5600-0801 |
80 cm |
212.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10201832
|
Buerkle™
5600-1001 |
100 cm |
219.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10476612
|
Buerkle™
5600-1251 |
125 cm |
273.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10486612
|
Buerkle™
5600-1501 |
150 cm |
261.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Joints en PTFE
- Pompe vide-fûts en PP avec tube de décharge rigide
- La bonne résistance chimique du PP permet le transfert des acides, des alcalis et des détergents agressifs
- Le clapet anti-retour monté sur la partie inférieure de la pompe vide-fûts et la profondeur d’immersion qui peut être réglé en continu à l’aide des joints à vis du fût garantissent une bonne élimination du liquide résiduel
- Le joint à vis du fût fixe solidement la pompe du fût au fût
Spécification
Joints en polypropylène, PTFE | |
Pompe de fût | |
Industrie | |
32 mm |
Résistant aux produits chimiques | |
Baril, boîte, cuves, produits alimentaires | |
Tube de décharge |