Learn More
Thermo Scientific™ SCA Barnstead™ MegaPure™
Contrôlez le fonctionnement de votre distillateur en verre grâce au système de collecte automatique Thermo Scientific™ Barnstead™ MegaPure™ qui recueille jusqu’à 45 litres d’eau.
Marque:  Thermo Scientific™ B440704
Code produit. 12714846
  • 3810.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Contrôlez le fonctionnement de votre distillateur en verre grâce au système de collecte automatique (SCA) Scientific™ Barnstead™ MegaPure™ qui recueille jusqu’à 45 litres d’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Système de collecte automatique (SCA)
Système de collecte automatique (SCA)
16 in
16 in
38 po
Distillateur en verre Mega-Pure
16 x 16 x 38 po (41 x 41 x 97 cm)
41 cm
41 cm
97 cm