Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires Barnstead™ Mega-Pure™
Faites votre choix parmi la vaste gamme d’accessoires Thermo Scientific™ Barnstead™ Mega-Pure™ pour votre distillateur en verre Mega-Pure™, qui comprend des flacons de stockage et des cartouches de déminéralisation.
Marque: Thermo Scientific™ D440265
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Faites votre choix parmi une vaste gamme d’accessoires Thermo Scientific™ Barnstead™ Mega-Pure™ pour votre distillateur en verre Mega-Pure. Les accessoires comprennent notamment des solénoïdes doubles, des cartouches de déminéralisation, des solutions de stockage, des déminéralisateurs à cartouche simple ou à cartouche double, des accessoires et cartouches pour déminéralisateur, des flacons de stockage, ainsi que des systèmes de collecte automatique.
Spécification
Organic Removal Cartridge | |
D2 (organic and chlorine removal) | |
Cartridge, Organic Removal |