Learn More
Thermo Scientific™ Système de purification d’eau par rayonnement UV Barnstead™ GenPure™ Pro
Adapté aux applications de laboratoire les plus exigeantes,™ le système de purification d’eau Barnstead GenPure™ Pro fournit une eau ultrapure de 18,2 mégohm-cm de qualité constante.
Marque: Thermo Scientific™ 50131922INS
7350.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Distribution pour diverses tâches :
- Le nouveau distributeur flexible est fonctionnel dans un rayon de 24″ (60 cm) autour du système permettant de remplir de plus grands récipients ou de procéder au lavage de la verrerie.
Surveillance intégrée de l’eau d’alimentation :
- Surveillance de la conductivité de l’eau d’alimentation par une cellule de mesure supplémentaire Tout dépassement de la valeur limite s’affiche immédiatement pour optimiser la durée de vie de la cartouche.
Photo-oxydation par rayonnement UV 185/254 nm :
- Éclairage UV haute performance permettant de réduire le nombre de micro-organismes et leurs métabolites.
- L’oxydation aux UV réduit également la teneur en composés organiques de l’eau à des niveaux extrêmement bas.
Prêt à l’emploi :
- Le commutateur de pression de l’eau d’alimentation, le support mural, la lampe à UV, la cartouche ultrapure et le filtre stérile sont tous inclus dans le même numéro de référence.
- Détection de fuites de série avec avertissement de l’utilisateur.
Mesure de la conductivité/résistivité :
- Les cellules de conductivité sont étalonnées avec soin avant chaque mesure effectuée via la résistance de référence intégrée pour des constantes de cellule à 0,01 cm-1.
- Mesures de température effectuées par un capteur à puce en platine avec une précision de ±0,1 °C.
Dosage exact :
- Vanne de vidange POM de grande précision offrant une distribution avec filtre stérile.
- Le système dispose d’un dosage électronique pour un contrôle totalement automatique du volume de 0,01 à 65,0 litres avec une précision de <2 %
Documentation conforme aux BPL
- Horloge en temps réel et système d’exploitation protégé par un code qui empêchent toute modification non autorisée des paramètres du système.
- Le système inclut une interface RS-232 avec intervalle d’envoi réglable pour un transfert sûr de toutes les données mesurées, des messages d’erreur, et des date et heure vers un PC ou une imprimante destinée à l’impression de fichiers journaux.
- Contrôle par microprocesseur numérique permettant la surveillance et le stockage automatiques des messages d’erreur des quatre dernières semaines.
- La mesure de conductivité compatible avec le système USP et incluant une compensation thermique peut être activée ou désactivée.
Panneaux de contrôle inclinables pour une meilleure visibilité des données :
- Le contrôleur à conception ergonomique peut basculer pour en faciliter l’usage et procurer une meilleure visibilité
- L’écran dispose d’un affichage alphanumérique éclairé comportant quatre lignes.
Spécification
0,055 µS/cm | |
<0,1 CFU/ml | |
NPT 19 mm (0,75 in) | |
18,2 Mohm.cm | |
Barnstead GenPure Pro UV/UF – TOC | |
<1 | |
2°C à 35°C | |
330 mm | |
615 mm | |
472 mm | |
90/240 V |
Système de production d’eau ultrapure GenPure Pro avec photo-oxydation aux UV, membrane d’ultrafiltration et analyseur de COT | |
<0,001 UE/ml | |
Jusqu’à 2 l/min | |
1 à 5 ppb | |
2 à 6 bar | |
0,1 kW | |
13 po | |
24,2 in | |
18,6 in | |
90/240 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |