Learn More
Thermo Scientific™ Jeu de trois cartouches Barnstead™ Easypure™ RoDiEmpty
Personnalisez votre système de purification d’eau grâce aux accessoires et consommables Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ RoDi qui correspondent le mieux à vos applications.
Marque: Thermo Scientific™ CV742X5A
Description
Personnalisez votre système de purification d’eau grâce aux accessoires et consommables Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ RoDi qui correspondent le mieux à vos applications. Le kit de cartouches comprend un pré-filtre, une cartouche ultra-pure à lits mélangés et une cartouche Easypure haute pureté / faible teneur en COT. Les autres consommables comprennent entre autres un filtre final de 0,2 micron, une lampe à ultraviolets, un bouchon de réservoir Thermo Scientific™ Ventgard™, une membrane d’osmose inverse, ainsi qu’un jeu de trois cartouches vides pour le nettoyage.
Personnalisez votre système avec les accessoires et les consommables qui conviennent le mieux à votre application et à votre purification d’eau.Spécification
Bouchon de réservoir Ventgard | |
Barnstead Easypure RoDi | |
Bouchon de réservoir Ventgard |