Learn More
Oxyde de zirconium et de baryum, 99 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11361559
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Barium zirconium oxide is involved in the preparation of its nano powder, which finds application in the gas sensing performance of thick films especially with ammonia gas. Copper(II) oxide doping with yttrium-doped barium zirconate is used as an electrolyte in solid oxide fuel cell.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12009-21-1
Formule moléculaire BaO3Zr
Poids moléculaire (g/mol) 276.548
Numéro MDL MFCD00014189
Clé InChI DQBAOWPVHRWLJC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme barium zirconate, barium 2+ oxozirconiumbis olate, ba.o3zr, barium 2+ ;dioxido oxo zirconium, barium zirconate, powder, <10 mum, barium zirconate, nanopowder, <50 nm particle size trace metals basis
CID PubChem 16212444
Nom IUPAC Baryum(2+) ; dioxido(oxo)zirconium
SMILES [O-][Zr](=O)[O-].[Ba+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium zirconium oxide
Point de fusion 2500°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 99% (Metal basis)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 276.53
Odeur Odorless
Aspect Off-white powder
Densité 5.52