Learn More
Oxyde de titane de baryum, 99,95 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Céramique ferro-électrique, monocristaux, dispositifs de stockage, amplificateurs diélectriques
34.40€ - 188.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12047-27-7 |
---|---|
Formule moléculaire | BaO3Ti |
Poids moléculaire (g/mol) | 233.19 |
Numéro MDL | MFCD00003447 |
Clé InChI | WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | Barium titanate |
Nom IUPAC | barium(2+) oxotitaniumbis(olate) |
SMILES | [Ba++].[O-][Ti]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11331719
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012348.18 |
50 g |
34.40€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11351719
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012348.36 |
500 g |
62.30€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11341719
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012348.A3 |
2 kg |
188.00€
2kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Barium titanium oxide is a dielectric ceramic used for capacitors. It is a piezoelectric material for microphones and other transducers. Finds applications in nonlinear optics and photorefractive applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12047-27-7 | |
233.19 | |
WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N | |
barium(2+) oxotitaniumbis(olate) |
BaO3Ti | |
MFCD00003447 | |
Barium titanate | |
[Ba++].[O-][Ti]([O-])=O |
Spécification
Barium titanium oxide | |
12047-27-7 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00003447 | |
Barium titanate | |
WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N | |
barium(2+) oxotitaniumbis(olate) | |
233.19 | |
Odorless |
1620°C | |
Poudre | |
BaO3Ti | |
14,1000 | |
Insoluble in water, alkalies; Slightly soluble in dilute acids; Soluble in concentrated acids | |
[Ba++].[O-][Ti]([O-])=O | |
233.19 | |
99% | |
5.85 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H332
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
P261-P264b-P270-P271-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P501c
H302+H332
missing translation for 'einecsNumber' : 234-975-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only