Learn More
Tartrate de baryum, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
22.30€ - 68.80€
Identifiants chimiques
CAS | 5908-81-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H4BaO6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 285.397 |
Numéro MDL | MFCD00054437 |
Clé InChI | HQYOWPDUMCBSLQ-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | barium tartrate, barium 2+ tartrate, acmc-20alqr, barium 2+ ion tartrate, barium 2+ ; 2,3-dihydroxybutanedioate |
CID PubChem | 6453753 |
Nom IUPAC | baryum(2+) ; 2,3-dihydroxybutanedioate |
SMILES | C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.[Ba+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11424157
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19604.18 |
50 g |
22.30€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11434157
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19604.30 |
250 g |
68.80€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
5908-81-6 | |
285.397 | |
HQYOWPDUMCBSLQ-UHFFFAOYSA-L | |
6453753 | |
C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.[Ba+2] |
C4H4BaO6 | |
MFCD00054437 | |
barium tartrate, barium 2+ tartrate, acmc-20alqr, barium 2+ ion tartrate, barium 2+ ; 2,3-dihydroxybutanedioate | |
baryum(2+) ; 2,3-dihydroxybutanedioate |
Spécification
Barium tartrate | |
C4H4BaO6 | |
UN1564 | |
barium tartrate, barium 2+ tartrate, acmc-20alqr, barium 2+ ion tartrate, barium 2+ ; 2,3-dihydroxybutanedioate | |
HQYOWPDUMCBSLQ-UHFFFAOYSA-L | |
baryum(2+) ; 2,3-dihydroxybutanedioate | |
6453753 | |
98% | |
2.98 |
5908-81-6 | |
MFCD00054437 | |
6120238 | |
Very slightly soluble in water | |
C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.[Ba+2] | |
285.397 | |
285.41 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H332
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
P261-P264b-P270-P271-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P501c
H302+H332
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS DU BARYUM, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 227-615-9
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only