Learn More
Sulfure de baryum, 99,7 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
95.27€ - 350.75€
Identifiants chimiques
CAS | 21109-95-5 |
---|---|
Formule moléculaire | BaS |
Poids moléculaire (g/mol) | 169.39 |
Numéro MDL | MFCD00014192 |
Clé InChI | CJDPJFRMHVXWPT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | barium sulfide, thioxobarium |
CID PubChem | 88791 |
Nom IUPAC | baryum sulfanylidène |
SMILES | [S--].[Ba++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11397577
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012848.09 |
10 g |
95.27€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11307587
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012848.18 |
50 g |
350.75€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Barium sulfide has different characters, so it is used in a variety of ways, such as in electronics, paint pigments, dehairing hides, flame retardant, luminous paints, and generating pure hydrogen sulfide. Barium sulfide can deviate X-rays and helps to give clearly image of the soft tissue. Barium sulfide is a precursor to other barium compounds and also used as a short wavelength emitters for electronic displays.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
21109-95-5 | |
169.39 | |
CJDPJFRMHVXWPT-UHFFFAOYSA-N | |
88791 | |
[S--].[Ba++] |
BaS | |
MFCD00014192 | |
barium sulfide, thioxobarium | |
baryum sulfanylidène |
Spécification
Barium sulfide | |
21109-95-5 | |
Poudre | |
BaS | |
UN3134 | |
barium sulfide, thioxobarium | |
CJDPJFRMHVXWPT-UHFFFAOYSA-N | |
baryum sulfanylidène | |
88791 | |
99.7% | |
Moisture sensitive |
1200°C | |
Gris à jaune | |
(Base des métaux) | |
MFCD00014192 | |
14,995 | |
Soluble in water but insoluble in alcohol. | |
[S--].[Ba++] | |
169.39 | |
169.4 | |
Like rotten eggs | |
4.25 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H332
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
P261-P264b-P270-P271-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P501c
H302+H332
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :4,3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SOLIDE REACTIF À L’EAU, TOXIQUE, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 244-214-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante