Learn More
Pièces de baryum, jusqu’à 2,5 cm (1 po), 99,2 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
76.40€ - 968.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-39-3 |
---|---|
Formule moléculaire | Ba |
Poids moléculaire (g/mol) | 137.33 |
Numéro MDL | MFCD00134031 |
Clé InChI | DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | bario, baryum, bario spanish, baryum french, barium, soluble compounds, unii-24gp945v5t, and soluble compounds, barium, elemental, and compounds, atom |
CID PubChem | 5355457 |
ChEBI | CHEBI:32595 |
Nom IUPAC | baryum |
SMILES | [Ba] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11356607
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000653.06 |
5 g |
76.40€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11376607
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000653.18 |
50 g |
211.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11366607
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000653.30 |
250 g |
968.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-39-3 | |
137.33 | |
DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N | |
5355457 | |
baryum |
Ba | |
MFCD00134031 | |
bario, baryum, bario spanish, baryum french, barium, soluble compounds, unii-24gp945v5t, and soluble compounds, barium, elemental, and compounds, atom | |
CHEBI:32595 | |
[Ba] |
Spécification
Barium | |
7440-39-3 | |
99.2% (Metals basis) | |
MFCD00134031 | |
DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N | |
baryum | |
5355457 | |
Odorless |
Argent à gris | |
Silver Gray pieces | |
Ba | |
bario, baryum, bario spanish, baryum french, barium, soluble compounds, unii-24gp945v5t, and soluble compounds, barium, elemental, and compounds, atom | |
[Ba] | |
137.33 | |
CHEBI:32595 | |
Pièces, 2,5cm (1 po) et moins |
Sécurité et traitement
P223-P231+P232-P280-P301+P310-P331-P335+P334-P370+P378q-P501c
H260-H304
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :4,3 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-149-1
missing translation for 'rtecsNumber' : CQ8370000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Barium pieces
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 2
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
- H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only