Learn More
Peroxyde de baryum, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10672251
Click to view available options
Récipient à poudre en plastique de 500 g
Spécification
Point de fusion 450°C
CAS 1304-29-6
Couleur Beige
Forme physique Solide en poudre
Quantité 500 g
Formule moléculaire BaO2
Numéro MDL 3454
Clé InChI ZJRXSAYFZMGQFP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ba++].[O-][O-]
Nom IUPAC dioxydiure de baryum(2+)
Poids moléculaire (g/mol) 169.33
Poids de la formule 169.33g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Barium peroxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin /A§ en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.