Learn More
Peroxyde de baryum, poudre blanche, 84 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11341539
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Barium peroxide is a specialty product for proteomics research. It is a strong oxidizing agent. It is also used for bleaching in a variety of commercial applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1304-29-6
Formule moléculaire BaO2
Poids moléculaire (g/mol) 169.325
Numéro MDL MFCD00003454
Clé InChI ZJRXSAYFZMGQFP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme barium peroxide, barium dioxide, barium binoxide, barium superoxide, barium oxide, per, bario perossido di, bariumperoxid german, bariumperoxyde dutch, dioxyde de baryum french, barium peroxide ba o2
CID PubChem 14773
Nom IUPAC baryum(2+) ; peroxide
SMILES [O-][O-].[Ba+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium peroxide
Point de fusion 450°C (decomposition)
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 84%
Informations sur la solubilité Insoluble in water
Poids de la formule 169.34
Odeur Odorless
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 4.96
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.