Learn More
Peroxyde de baryum, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Barium Peroxide |
Point de fusion | 450.0°C |
CAS | 1304-29-6 |
Couleur | Beige |
% min. CAS | 94.0 |
% max. CAS | 100.0 |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 25 g |
Plage de pourcentage du dosage | 94% min. (Iodometry) |
Formule moléculaire | BaO2 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Barium peroxide
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.