Learn More
Perchlorate de baryum trihydraté, qualité réactif, Thermo Scientific Chemicals
64.20€ - 182.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10294-39-0 |
---|---|
Formule moléculaire | BaCl2H6O11 |
Poids moléculaire (g/mol) | 390.264 |
Numéro MDL | MFCD00149148 |
Clé InChI | NBHDMFAHVJWOHD-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | barium perchlorate trihydrate, barium perchlorate trihydrate, reagent grade, ba.2clo4.3h2o, acmc-1bt65, barium perchlorate-water 1/2/3, barium 2+ trihydrate diperchlorate |
CID PubChem | 53249218 |
Nom IUPAC | Baryum(2+) ; diperchlorate ; trihydrate |
SMILES | O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Ba+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11341768
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011656.30 |
250 g |
64.20€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11351768
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011656.A1 |
1 kg |
182.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Barium perchlorate, trihydrate, reagent is an extremely powerful oxidizing agent, and therefore commonly used in industry and pyrotechnics. It is also used in RPE-For analysis. It is used as an oxidizing agent, for gas drying, for ribonuclease determination and in the water analysis for sulfate titration with Thorin as indicator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10294-39-0 | |
390.264 | |
NBHDMFAHVJWOHD-UHFFFAOYSA-L | |
53249218 | |
O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Ba+2] |
BaCl2H6O11 | |
MFCD00149148 | |
barium perchlorate trihydrate, barium perchlorate trihydrate, reagent grade, ba.2clo4.3h2o, acmc-1bt65, barium perchlorate-water 1/2/3, barium 2+ trihydrate diperchlorate | |
Baryum(2+) ; diperchlorate ; trihydrate |
Spécification
Barium perchlorate trihydrate | |
Cristalline | |
MFCD00149148 | |
14,987 | |
Soluble in water, methanol; Slightly soluble in ethanol, ethyl acetate, acetone; Insoluble in ether | |
O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Ba+2] | |
390.264 | |
390.29 (336.24 Anhydrous) | |
1.533 |
10294-39-0 | |
BaCl2H6O11 | |
UN1447 | |
barium perchlorate trihydrate, barium perchlorate trihydrate, reagent grade, ba.2clo4.3h2o, acmc-1bt65, barium perchlorate-water 1/2/3, barium 2+ trihydrate diperchlorate | |
NBHDMFAHVJWOHD-UHFFFAOYSA-L | |
Baryum(2+) ; diperchlorate ; trihydrate | |
53249218 | |
Réactif | |
2.74 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H271-H302-H332
P210-P220-P221-P261-P264b-P270-P271-P280-P283-P301+P312-P304+P340-P306+P360-P312-P330-P370+P378q-P371+P380+P375-P501c
H271-H302+H332
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :5,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :PERCHLORATE DE BARIUM, SOLIDE
missing translation for 'einecsNumber' : 236-710-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only