Learn More
Perchlorate de baryum, cristaux incolores, Thermo Scientific Chemicals
60.00€ - 166.00€
Identifiants chimiques
CAS 13465-95-7
Formule moléculaire BaCl2O8
Poids moléculaire (g/mol) 336.219
Numéro MDL MFCD00003440
Clé InChI OOULUYZFLXDWDQ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium perchlorate, barium diperchlorate, perchloric acid, barium salt, unii-ey48pa0c98, barium 2+ diperchlorate, barium 2+ ion diperchlorate, barium perchlorate, anhydrous, perchloric acid, bariumsalt 2:1, perchloric acid, barium salt 2:1, acmc-20alqv
CID PubChem 61623
Nom IUPAC baryum(2+);diperchlorate
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Ba+2]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11361768
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
011657.22
100 g
60.00€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11371768
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
011657.36
500 g
166.00€
500g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Barium perchlorate, anhydrous is used to make explosives. It is also used as desiccant, ribonuclease determination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
13465-95-7
336.219
OOULUYZFLXDWDQ-UHFFFAOYSA-L
61623
[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Ba+2]
BaCl2O8
MFCD00003440
barium perchlorate, barium diperchlorate, perchloric acid, barium salt, unii-ey48pa0c98, barium 2+ diperchlorate, barium 2+ ion diperchlorate, barium perchlorate, anhydrous, perchloric acid, bariumsalt 2:1, perchloric acid, barium salt 2:1, acmc-20alqv
baryum(2+);diperchlorate
Spécification
Barium perchlorate
Incolore
BaCl2O8
barium perchlorate, barium diperchlorate, perchloric acid, barium salt, unii-ey48pa0c98, barium 2+ diperchlorate, barium 2+ ion diperchlorate, barium perchlorate, anhydrous, perchloric acid, bariumsalt 2:1, perchloric acid, barium salt 2:1, acmc-20alqv
OOULUYZFLXDWDQ-UHFFFAOYSA-L
baryum(2+);diperchlorate
61623
Odorless
3.20 g/cm3
13465-95-7
Cristalline
MFCD00003440
Soluble in water.
[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Ba+2]
336.219
336.24
Hygroscopic
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P210-P220-P221-P261-P264b-P270-P271-P280-P283-P301+P312-P304+P340-P306+P360-P312-P330-P370+P378q-P371+P380+P375-P501c
H271-H302+H332
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :5,1, Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 236-710-4
missing translation for 'rtecsNumber' : SC7550000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote