Learn More
Perchlorate de baryum, 99 %, extra-pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10730731
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13465-95-7
Formule moléculaire BaCl2O8
Poids moléculaire (g/mol) 336.23
Numéro MDL MFCD00003440
Clé InChI OOULUYZFLXDWDQ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium perchlorate, barium diperchlorate, perchloric acid, barium salt, unii-ey48pa0c98, barium 2+ diperchlorate, barium 2+ ion diperchlorate, barium perchlorate, anhydrous, perchloric acid, bariumsalt 2:1, perchloric acid, barium salt 2:1, acmc-20alqv
CID PubChem 61623
Nom IUPAC baryum(2+);diperchlorate
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Ba+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium perchlorate
Point de fusion 505.0°C
Note relative au nom 99%
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Complexometry)
Formule linéaire Ba(ClO4)2
Merck Index 15, 983
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, slightly soluble in ethanol, ethyl acetate and, acetone
Poids de la formule 336.23
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 3.2
Densité 3.2000g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Barium perchlorate, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Matière solide oxydante Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.