Learn More
Oxyde de baryum, 99,5 % (métaux à l’exception du Sr), Sr < 500 ppm, Thermo Scientific Chemicals
271.00€ - 1067.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1304-28-5 |
---|---|
Formule moléculaire | BaO |
Poids moléculaire (g/mol) | 153.33 |
Numéro MDL | MFCD00003453 |
Clé InChI | QVQLCTNNEUAWMS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | barium oxide, baryta, barium monoxide, calcined baryta, barium protoxide, oxyde de baryum french, barium oxide, obtained by calcining witherite, oxyde de baryum |
CID PubChem | 62392 |
Nom IUPAC | oxobarium |
SMILES | O=[Ba] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11440740
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044440.14 |
25 g |
271.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11450740
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044440.22 |
100 g |
1067.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Barium oxide is used in cathode ray tubes, crown glass, and catalysts. It is used for the adsorption NO and NO2. It also plays an important role for NO2 storage and reduction. It acts as an efficient ethoxylation catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1304-28-5 | |
153.33 | |
QVQLCTNNEUAWMS-UHFFFAOYSA-N | |
62392 | |
O=[Ba] |
BaO | |
MFCD00003453 | |
barium oxide, baryta, barium monoxide, calcined baryta, barium protoxide, oxyde de baryum french, barium oxide, obtained by calcining witherite, oxyde de baryum | |
oxobarium |
Spécification
Barium oxide | |
1304-28-5 | |
(à base de métaux à l’exception du Sr), Sr < 500 ppm | |
MFCD00003453 | |
14,986 | |
Sparingly soluble in water. Soluble in ethanol,dilute mineral acids and alkali. | |
O=[Ba] | |
153.33 | |
153.33 | |
1.98 |
1923°C | |
Poudre | |
BaO | |
UN1884 | |
barium oxide, baryta, barium monoxide, calcined baryta, barium protoxide, oxyde de baryum french, barium oxide, obtained by calcining witherite, oxyde de baryum | |
QVQLCTNNEUAWMS-UHFFFAOYSA-N | |
oxobarium | |
62392 | |
99.5% | |
5.7 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H332
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H301-H314-H332-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :OXYDE DE BARYUM
missing translation for 'einecsNumber' : 215-127-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only