Learn More
Nitrate de baryum, pur, Thermo Scientific Chemicals
29.20€ - 302.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10022-31-8 |
---|---|
Formule moléculaire | BaN2O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 261.34 |
Numéro MDL | MFCD00003442 |
Clé InChI | IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | barium nitrate, nitrobarite, nitric acid, barium salt, barium dinitrate, bariumnitrate, dusicnan barnaty czech, nitrato barico spanish, unii-mdc5sw56xc, nitrate de baryum french, barium nitrate ba no3 2 |
CID PubChem | 24798 |
SMILES | [Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15231578
|
Thermo Scientific Acros
453805000 |
500 g |
29.20€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15236048
|
Thermo Scientific Acros
453800025 |
2.5 kg |
89.30€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15246048
|
Thermo Scientific Acros
453800100 |
10 kg |
302.00€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10022-31-8 | |
261.34 | |
IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N | |
24798 |
BaN2O6 | |
MFCD00003442 | |
barium nitrate, nitrobarite, nitric acid, barium salt, barium dinitrate, bariumnitrate, dusicnan barnaty czech, nitrato barico spanish, unii-mdc5sw56xc, nitrate de baryum french, barium nitrate ba no3 2 | |
[Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Spécification
Barium nitrate | |
10022-31-8 | |
Ba(NO3)2 | |
15,979 | |
Solubility in water: 9 g/100mL (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol and acetone | |
[Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
261.34 | |
261.34 | |
Pures |
592.0°C | |
BaN2O6 | |
MFCD00003442 | |
barium nitrate, nitrobarite, nitric acid, barium salt, barium dinitrate, bariumnitrate, dusicnan barnaty czech, nitrato barico spanish, unii-mdc5sw56xc, nitrate de baryum french, barium nitrate ba no3 2 | |
IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N | |
dinitrate de baryum(2+) | |
24798 | |
≥98.5% (Complexometry) |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
Peut aggraver un incendie ; comburant.
Provoque une grave irritation oculaire.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS D’INGESTION :Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confor
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 233-020-5
- Barium nitrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide oxydante Catégorie 2
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.