Learn More
Métaphosphate de baryum, + 90 %, Thermo Scientific Chemicals
59.70€ - 224.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13762-83-9 |
---|---|
Formule moléculaire | BaO6P2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 295.27 |
Numéro MDL | MFCD00061417 |
Clé InChI | RYSCSJQMVDRYDV-UHFFFAOYSA-J |
Synonyme | barium metaphosphate, barium 2+ ; dioxido oxo phosphanium, ba.2o3p, bismetaphosphoric acid barium salt, barium 2+ bis trioxidophosphate 1- |
CID PubChem | 16164194 |
SMILES | [Ba+4].[O-][P]([O-])=O.[O-][P]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11388067
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
022641.22 |
100 g | |||||||
11378067
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
022641.36 |
500 g |
224.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Barium metaphosphate, used in glasses, porcelains, and enamels, as a flame retardant and in phosphors applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13762-83-9 | |
295.27 | |
RYSCSJQMVDRYDV-UHFFFAOYSA-J | |
16164194 |
BaO6P2 | |
MFCD00061417 | |
barium metaphosphate, barium 2+ ; dioxido oxo phosphanium, ba.2o3p, bismetaphosphoric acid barium salt, barium 2+ bis trioxidophosphate 1- | |
[Ba+4].[O-][P]([O-])=O.[O-][P]([O-])=O |
Spécification
Barium metaphosphate | |
13762-83-9 | |
BaO6P2 | |
UN1564 | |
Insoluble in water; Soluble in acids by a slow dissolution | |
[Ba+4].[O-][P]([O-])=O.[O-][P]([O-])=O | |
16164194 | |
≥90% |
1560°C | |
Poudre | |
MFCD00061417 | |
barium metaphosphate, barium 2+ ; dioxido oxo phosphanium, ba.2o3p, bismetaphosphoric acid barium salt, barium 2+ bis trioxidophosphate 1- | |
RYSCSJQMVDRYDV-UHFFFAOYSA-J | |
295.27 | |
295.25 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H332
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
GHS P Statement
P261-P264-P304+P340-P301+P312-P312-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wash thoroughly after handling.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Avertissement
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS DU BARYUM, N.S.A.
RUO – Research Use Only