Learn More
Manganate de baryum, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
23.60€ - 73.80€
Identifiants chimiques
CAS | 7787-35-1 |
---|---|
Formule moléculaire | BaMnO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 256.26 |
Numéro MDL | MFCD00011514 |
Clé InChI | ZZCNKSMCIZCVDR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | barium manganate, ba.mno4, acmc-1bdpw, manganic acid h2mno4 , barium salt 1:1, barium 2+ ion manganate, barium 2+ ; dioxido dioxo manganese |
CID PubChem | 3084030 |
Nom IUPAC | barium(2+) dioxomanganesebis(olate) |
SMILES | [Ba++].[O-][Mn]([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11397946
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13172.06 |
5 g |
23.60€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11307956
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13172.14 |
25 g |
73.80€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7787-35-1 | |
256.26 | |
ZZCNKSMCIZCVDR-UHFFFAOYSA-N | |
3084030 | |
[Ba++].[O-][Mn]([O-])(=O)=O |
BaMnO4 | |
MFCD00011514 | |
barium manganate, ba.mno4, acmc-1bdpw, manganic acid h2mno4 , barium salt 1:1, barium 2+ ion manganate, barium 2+ ; dioxido dioxo manganese | |
barium(2+) dioxomanganesebis(olate) |
Spécification
Barium manganate | |
BaMnO4 | |
UN3087 | |
barium manganate, ba.mno4, acmc-1bdpw, manganic acid h2mno4 , barium salt 1:1, barium 2+ ion manganate, barium 2+ ; dioxido dioxo manganese | |
[Ba++].[O-][Mn]([O-])(=O)=O | |
256.26 | |
256.28 | |
Technique | |
4.85 |
7787-35-1 | |
MFCD00011514 | |
14,981 | |
ZZCNKSMCIZCVDR-UHFFFAOYSA-N | |
barium(2+) dioxomanganesebis(olate) | |
3084030 | |
90% | |
Moisture sensitive |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H272-H331-H302
Peut aggraver un incendie ; comburant.
Toxique par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
P210-P220-P221-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P370+P378q-P501c
H272-H302+H332
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :5,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SOLIDE COMBURANT, TOXIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 232-109-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only