Learn More
Isopropoxyde de baryum, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11332478
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24363-37-9
Formule moléculaire C6H14BaO2
Poids moléculaire (g/mol) 255.503
Numéro MDL MFCD00050486
Clé InChI CPUJSIVIXCTVEI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme barium isopropoxide, barium 2+ ; propan-2-olate, barium diisopropoxide, acmc-20alr0, barium ii isopropoxide, barium 2+ bis propan-2-olate, barium 2+ ion bis propan-2-olate
CID PubChem 6101105
Nom IUPAC baryum(2+) ; propan-2-olate
SMILES CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Ba+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium isopropoxide
Point de fusion ∼200°C (decomposition)
Couleur Marron à jaune
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Formule linéaire Ba[OCH(CH3)2]2
Numéro UN UN3205
Poids de la formule 255.52
Sensibilité Moisture Sensitive