Learn More
Iodure de baryum, microbilles blanches, 99,995 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Sensible à la lumière et hygroscopique
220.00€ - 661.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13718-50-8 |
---|---|
Formule moléculaire | BaI2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 391.14 |
Numéro MDL | MFCD00003452 |
Clé InChI | SGUXGJPBTNFBAD-UHFFFAOYSA-L |
Nom IUPAC | barium(2+) diiodide |
SMILES | [I-].[I-].[Ba++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11333847
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035679.06 |
5 g |
220.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11343847
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035679.14 |
25 g |
661.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Barium iodide is used to prepare organobarium compounds by reacting with alkyl potassium compounds. It is also involved in the preparation of active barium metal by reducing with lithium biphenyl.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13718-50-8 | |
391.14 | |
SGUXGJPBTNFBAD-UHFFFAOYSA-L | |
[I-].[I-].[Ba++] |
BaI2 | |
MFCD00003452 | |
barium(2+) diiodide |
Spécification
Barium iodide | |
13718-50-8 | |
Billes | |
BaI2 | |
Soluble in water,ethanol and acetone. | |
[I-].[I-].[Ba++] | |
391.14 | |
Odorless | |
5.15 |
740°C | |
Blanc | |
99.995% (Metals basis) | |
MFCD00003452 | |
SGUXGJPBTNFBAD-UHFFFAOYSA-L | |
barium(2+) diiodide | |
391.15 | |
Hygroscopic; Light sensitive |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P270-P271-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P501c
H302+H332
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :6,1, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 237-276-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only