Learn More
Iodure de baryum hydraté, poudre blanche, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Sensible à la lumière et hygroscopique
73.60€ - 239.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13718-50-8 |
---|---|
Formule moléculaire | BaI2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 391.14 |
Numéro MDL | MFCD00003452 |
Clé InChI | SGUXGJPBTNFBAD-UHFFFAOYSA-L |
Nom IUPAC | barium(2+) diiodide |
SMILES | [I-].[I-].[Ba++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11387098
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
015126.14 |
25 g |
73.60€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11377098
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
015126.22 |
100 g |
239.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Useful in pyrotechnic devices. A reagent for facile synthesis of poly(phenylcarbyne).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13718-50-8 | |
391.14 | |
SGUXGJPBTNFBAD-UHFFFAOYSA-L | |
[I-].[I-].[Ba++] |
BaI2 | |
MFCD00003452 | |
barium(2+) diiodide |
Spécification
Barium iodide hydrate | |
Blanc | |
95% | |
MFCD00003452 | |
SGUXGJPBTNFBAD-UHFFFAOYSA-L | |
barium(2+) diiodide | |
391.15 (Anhydrous) | |
Hygroscopic; Light sensitive |
13718-50-8 | |
Poudre | |
BaI2 | |
Freely soluble in water. Soluble in alcohol and acetone | |
[I-].[I-].[Ba++] | |
391.14 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P270-P271-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P501c
H302+H332
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :6,1, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 237-276-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only