Learn More
Hydroxyde de baryum octahydraté, + de 98 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
25.40€ - 240.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12230-71-6 |
---|---|
Formule moléculaire | BaH18O10 |
Poids moléculaire (g/mol) | 315.46 |
Numéro MDL | MFCD00149152 |
Clé InChI | ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | barium hydroxide octahydrate, unii-l5q5v03tbn, l5q5v03tbn, dihydroxybarium octahydrate, barium dihydroxide octahydrate, barium hydroxide octahydrate mi, barium hydroxide ba oh 2 , octahydrate, acmc-1an7p, barium hydroxide octa hydrate, barium hydroxide octa-hydrate |
CID PubChem | 17749109 |
Nom IUPAC | dihydroxyde de baryum (2+) octahydraté |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Ba++] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10687644
|
Thermo Scientific Acros
423461000 |
100 g | Flacon en plastique |
25.40€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10404901
|
Thermo Scientific Acros
423465000 |
500 g | Flacon en plastique |
70.80€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10733624
|
Thermo Scientific Acros
423460025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
240.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12230-71-6 | |
315.46 | |
ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L | |
17749109 | |
O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Ba++] |
BaH18O10 | |
MFCD00149152 | |
barium hydroxide octahydrate, unii-l5q5v03tbn, l5q5v03tbn, dihydroxybarium octahydrate, barium dihydroxide octahydrate, barium hydroxide octahydrate mi, barium hydroxide ba oh 2 , octahydrate, acmc-1an7p, barium hydroxide octa hydrate, barium hydroxide octa-hydrate | |
dihydroxyde de baryum (2+) octahydraté |
Spécification
Barium hydroxide octahydrate | |
98+% | |
Blanc | |
98+% | |
Ba(OH)2·8H2O | |
15, 973 | |
Solubility in water: 56g/L (15°C). Other solubilities: freely soluble in methanol,slightly soluble in ethanol,practically insoluble in acetone | |
O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Ba++] | |
315.46 | |
315.48 | |
Réactif ACS | |
2.1800g/mL |
78.0°C | |
12230-71-6 | |
Flocons cristallins | |
BaH18O10 | |
MFCD00149152 | |
barium hydroxide octahydrate, unii-l5q5v03tbn, l5q5v03tbn, dihydroxybarium octahydrate, barium dihydroxide octahydrate, barium hydroxide octahydrate mi, barium hydroxide ba oh 2 , octahydrate, acmc-1an7p, barium hydroxide octa hydrate, barium hydroxide octa-hydrate | |
ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L | |
dihydroxyde de baryum (2+) octahydraté | |
17749109 | |
≥98% | |
2.18 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif par inhalation.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION :Rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau / se doucher
Mention d’avertissement GHS :danger
- Barium hydroxide octahydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.