Learn More
Hydroxyde de baryum octahydraté, certification AR pour analyse, Fisher Chemical
H2BaO2.8H2O, numéro CAS-12230-71-6, 500 g, blanc, 315,48 g/mol, 78°C, 149152, pot de poudre en plastique, 12,5, solide
120.00€ - 155.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12230-71-6 |
---|---|
Formule moléculaire | BaH18O10 |
Poids moléculaire (g/mol) | 315.46 |
Numéro MDL | MFCD00149152 |
Clé InChI | ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L |
Nom IUPAC | barium(2+) octahydrate dihydroxide |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Ba++] |
Description
H2BaO2.8H2O, numéro CAS-12230-71-6, 500 g, blanc, 315,48 g/mol, 78°C, 149152, pot de poudre en plastique, 12,5, solide
Identifiants chimiques
12230-71-6 | |
315.46 | |
ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L | |
O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Ba++] |
BaH18O10 | |
MFCD00149152 | |
barium(2+) octahydrate dihydroxide |
Spécification
78°C | |
Blanc | |
Solide | |
MFCD00149152 | |
O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Ba++] | |
315.46 | |
Récipient de poudre en plastique |
12230-71-6 | |
12.5 | |
BaH18O10 | |
ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L | |
barium(2+) octahydrate dihydroxide | |
315.48g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Barium hydroxide octahydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.