Learn More
Hydroxyde de baryum octahydraté, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Hydroxyde de baryum octahydraté Alfa Aesar, 97 %, quantité :500 g, CAS :12230-71-6, point de fusion :78°C, formule moléculaire :BaH18O10, poids moléculaire :315,461, pourcentage de pureté :97%
33.20€ - 335.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12230-71-6 |
---|---|
Formule moléculaire | BaH18O10 |
Poids moléculaire (g/mol) | 315.46 |
Numéro MDL | MFCD00149152 |
Clé InChI | ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | barium hydroxide octahydrate, unii-l5q5v03tbn, l5q5v03tbn, dihydroxybarium octahydrate, barium dihydroxide octahydrate, barium hydroxide octahydrate mi, barium hydroxide ba oh 2 , octahydrate, acmc-1an7p, barium hydroxide octa hydrate, barium hydroxide octa-hydrate |
CID PubChem | 17749109 |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Ba++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11430643
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12714.36 |
500 g |
33.20€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11440643
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12714.0E |
2500 g |
111.00€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11450643
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12714.0C |
10,000 g |
335.00€
10000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Barium hydroxide octahydrate has been used in the centromeric heterochromatin banding technnique and to synthesize BaTiO3. The form Barium hydroxide was reported to catalyze the rate of β elimination of phosphoserine residues. It is also used as a general purpose additive for lubricants and greases, sugar fabrication, manufacturing soaps, fat saponification and chemical synthesis of other barium compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’hydroxyde de baryum octahydraté a été utilisé dans la technique de coloration de l’hétérochromatine centromérique et pour synthétiser BaTiO3. La forme d’hydroxyde de baryum catalyserait la vitesse de β ; l’élimination des résidus de phosphoserine. Il est également utilisé comme additif à usage général pour les lubrifiants et les graisses, la fabrication du sucre, les savons de fabrication, la saponification des graisses et la synthèse chimique d’autres composés du baryum.
Solubilité
Soluble dans l’eau (72 mg/ml à 20°C), le méthanol, l’éthanol (légèrement) et l’eau (56 mg/ml à 15°C). Insoluble dans l’acétone (pratiquement).
Remarques
Sensible à l’air. Entreposer dans un endroit frais et sec, dans un récipient hermétiquement fermé. Endroit bien ventilé. Conserver à l’abri de l’air et de l’agent oxydant.
Identifiants chimiques
12230-71-6 | |
315.46 | |
ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L | |
17749109 |
BaH18O10 | |
MFCD00149152 | |
barium hydroxide octahydrate, unii-l5q5v03tbn, l5q5v03tbn, dihydroxybarium octahydrate, barium dihydroxide octahydrate, barium hydroxide octahydrate mi, barium hydroxide ba oh 2 , octahydrate, acmc-1an7p, barium hydroxide octa hydrate, barium hydroxide octa-hydrate | |
O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Ba++] |
Spécification
Barium hydroxide octahydrate | |
12230-71-6 | |
Ba(OH)2·8H2O | |
UN3262 | |
barium hydroxide octahydrate, unii-l5q5v03tbn, l5q5v03tbn, dihydroxybarium octahydrate, barium dihydroxide octahydrate, barium hydroxide octahydrate mi, barium hydroxide ba oh 2 , octahydrate, acmc-1an7p, barium hydroxide octa hydrate, barium hydroxide octa-hydrate | |
ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L | |
dihydroxyde de baryum (2+) octahydraté | |
17749109 | |
97% | |
Air Sensitive |
78°C | |
BaH18O10 | |
MFCD00149152 | |
14,977 | |
Soluble in water (72mg/ml at 20°C),methanol,ethanol (slightly),and water (56mg/ml at 15°C). Insoluble in acetone (practically) | |
O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Ba++] | |
315.46 | |
315.48 (171.36 Anhydrous) | |
Odorless | |
2.18 |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H314-H318-H302-H332
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302+H332-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 241-234-5
missing translation for 'rtecsNumber' : CQ9200000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
- Barium hydroxide octahydrate
Signal Word
- Dangers
Hazard Category
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Hazard Statement
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Precautionary Statement
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contient: barium hydroxide octahydrate
RUO – Research Use Only