Learn More
Monohydrate de l’hydroxyde de baryum, purum p.a., ≥ 98,0 % (T), Honeywell™
Purum p.a., ≥ 98,0% (T)
57.57€ - 58.59€
Identifiants chimiques
CAS 22326-55-2
Formule moléculaire BaH4O3
Poids moléculaire (g/mol) 189.356
Numéro MDL MFCD00149151
Clé InChI GKQTUHKAQKWLIN-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium hydroxide monohydrate, barium hydroxide ba oh 2 , monohydrate, bariumdiol hydrate, barium hydroxide hydrate trace metals basis, barium hydroxide monohydrate, purum p.a t
CID PubChem 16211219
Nom IUPAC baryum(2+) ; dihydroxyde ; hydrate
SMILES O.[OH-].[OH-].[Ba+2]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
15621080
Afficher les documents
Honeywell Research Chemicals
11783-100G
100 g Flacon poly Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15631080
Afficher les documents
Honeywell Research Chemicals
11783-1KG
1 kg Flacon poly Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
Spécification
Identifiants chimiques
22326-55-2
189.356
GKQTUHKAQKWLIN-UHFFFAOYSA-L
16211219
O.[OH-].[OH-].[Ba+2]
BaH4O3
MFCD00149151
barium hydroxide monohydrate, barium hydroxide ba oh 2 , monohydrate, bariumdiol hydrate, barium hydroxide hydrate trace metals basis, barium hydroxide monohydrate, purum p.a t
baryum(2+) ; dihydroxyde ; hydrate
Spécification
780°C
22326-55-2
13.1 (21.0g/L at 25°C)
Ba(OH)2 · H2O
UN3262
GKQTUHKAQKWLIN-UHFFFAOYSA-L
baryum(2+) ; dihydroxyde ; hydrate
16211219
≥98.0% (T)
Powder
3.743g/mL at 25°C
Barium Hydroxide Monohydrate
Blanc
BaH4O3
MFCD00149151
barium hydroxide monohydrate, barium hydroxide ba oh 2 , monohydrate, bariumdiol hydrate, barium hydroxide hydrate trace metals basis, barium hydroxide monohydrate, purum p.a t
O.[OH-].[OH-].[Ba+2]
189.356
189.36g/mol
purum p.a.
300 hPa at 78°C
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P260-P280-P301 + P312 + P330-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338
H302 + H332-H314
missing translation for 'dotInformation' : 8/PGIII
missing translation for 'einecsNumber' : 241-234-5