Learn More
Hydroxyde de baryum, anhydre, 94 à 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11306598
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Cobalt(II,III) oxide is used in enamels, pigments, porcelain colorants, semiconductors, ceramics, catalysis, grinding wheels and other fields as an important inorganic material. It is a useful oxidant in chemical industry and as catalyst for organic synthesis. It is widely used as catalyst carrier and as electrode active material. It is also used in senior goggles, other filter materials, in temperature and gas sensors, in electronic ceramics, in lithium ion battery electrode materials, magnetic materials, electrochromic devices and solar energy absorbers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17194-00-2
Formule moléculaire BaH2O2
Poids moléculaire (g/mol) 171.341
Numéro MDL MFCD00003443
Clé InChI RQPZNWPYLFFXCP-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium hydroxide, barium 2+ dihydroxide, bariumhydroxid, aetzbaryt, barium ii hydroxide, barium 2+ hydroxide, acmc-20alr7, barium hydroxide,anhydrous, barium hydroxide anhydrous
CID PubChem 6093286
ChEBI CHEBI:32592
Nom IUPAC dihydroxyde baryum(2+)
SMILES [OH-].[OH-].[Ba+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium hydroxide, anhydrous
Point de fusion 408°C
Note relative au nom anhydrous
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 94 to 98%
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 171.36
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Barium hydroxide, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..