Learn More
Hexafluoro-2,4-pentanédionate de baryum, Thermo Scientific™
37.80€ - 119.00€
Identifiants chimiques
CAS | 118131-57-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H2BaF12O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 551.43 |
Numéro MDL | MFCD00075633 MFCD00075633 |
Clé InChI | WUXISMDFUAVWSS-PAMPIZDHSA-L |
Synonyme | barium 2+ 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate, barium 2+ ion 2z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate |
CID PubChem | 44717251 |
Nom IUPAC | baryum(2+);(Z)-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxodent-2-en-2-olate |
SMILES | [Ba++].[O-]\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F.[O-]\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11322458
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014503.03 |
1 g |
37.80€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11312458
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014503.06 |
5 g |
119.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
118131-57-0 | |
551.43 | |
WUXISMDFUAVWSS-PAMPIZDHSA-L | |
44717251 | |
[Ba++].[O-]\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F.[O-]\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F |
C10H2BaF12O4 | |
MFCD00075633 MFCD00075633 | |
barium 2+ 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate, barium 2+ ion 2z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate | |
baryum(2+);(Z)-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxodent-2-en-2-olate |
Spécification
Barium hexafluoro-2,4-pentanedionate | |
118131-57-0 | |
C10H2BaF12O4 | |
UN1564 | |
WUXISMDFUAVWSS-PAMPIZDHSA-L | |
baryum(2+);(Z)-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxodent-2-en-2-olate | |
44717251 |
220°C (decomposition) | |
Poudre | |
MFCD00075633 MFCD00075633 | |
barium 2+ 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate, barium 2+ ion 2z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate | |
[Ba++].[O-]\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F.[O-]\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F | |
551.43 | |
551.44 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H332
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
P261-P264b-P270-P271-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P501c
H302+H332
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS DU BARYUM, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante