Learn More
Fluorure de baryum, ultra sec, 99,998 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
96.50€ - 415.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7787-32-8 |
---|---|
Formule moléculaire | BaF2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 175.32 |
Numéro MDL | MFCD00003450 |
Clé InChI | OYLGJCQECKOTOL-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | barium fluoride, baryum fluorure french, baryum fluorure, difluorobarium, barium fluoride, ultra dry, barium ii fluoride, barium fluoride, powder, nickelous sulfate; nickel ii sulfate, barium fluoride trace metals basis |
CID PubChem | 62670 |
Nom IUPAC | baryum(2+) ;difluorure |
SMILES | [F-].[F-].[Ba++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11318937
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038610.09 |
10 g |
96.50€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11308937
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038610.18 |
50 g |
415.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Barium Fluoride is used in ceramic flux, carbon brushes for electrical equipment, glass making, in the manufacture of other fluorides, crystals for spectroscopy, electronics and dry-film lubricants. Barium Fluoride is used in spectroscopic components. Barium Fluoride is often suitable for applications in the passive IR band (8 to 14 ?m) and is often used as a viewport window for thermography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Dans une ampoule sous argon
Identifiants chimiques
7787-32-8 | |
175.32 | |
OYLGJCQECKOTOL-UHFFFAOYSA-L | |
62670 | |
[F-].[F-].[Ba++] |
BaF2 | |
MFCD00003450 | |
barium fluoride, baryum fluorure french, baryum fluorure, difluorobarium, barium fluoride, ultra dry, barium ii fluoride, barium fluoride, powder, nickelous sulfate; nickel ii sulfate, barium fluoride trace metals basis | |
baryum(2+) ;difluorure |
Spécification
2260°C | |
1353°C | |
7787-32-8 | |
Poudre | |
BaF2 | |
UN1564 | |
barium fluoride, baryum fluorure french, baryum fluorure, difluorobarium, barium fluoride, ultra dry, barium ii fluoride, barium fluoride, powder, nickelous sulfate; nickel ii sulfate, barium fluoride trace metals basis | |
OYLGJCQECKOTOL-UHFFFAOYSA-L | |
baryum(2+) ;difluorure | |
62670 | |
99.998% | |
Ampoule | |
4.83 g/mL |
Barium fluoride | |
Ultra dry | |
Blanc | |
(Base des métaux) | |
MFCD00003450 | |
14,974 | |
It is soluble in methanol,ethanol. Sparingly soluble in water. | |
[F-].[F-].[Ba++] | |
175.32 | |
175.36 | |
Odorless | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H332
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
P261-P264b-P270-P271-P301+P310-P304+P340-P312-P330-P501c
H301-H332
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS DU BARYUM, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 232-108-0
missing translation for 'rtecsNumber' : CQ9100000
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' :
- Dans une ampoule sous argon
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only