Learn More
Disque optique en cristal de fluorure de baryum, 13 mm x 1 mm, poli des deux côtés, Thermo Scientific Chemicals
Spectroscopie, fenêtre IR
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 038447.KT
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Barium fluoride crystal optic disc | |
13mm x 1mm, Polished both sides | |
1 Ea. | |
Soluble in ethanol,methanol,hydrochloric acid,nitric acid,hydrogen fluoride and ammonium chloride. Sparingly soluble in water. |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche