Learn More
Nonadécaoxy de baryum et de dodécafer, Thermo Scientific Chemicals
90.65€ - 315.57€
Identifiants chimiques
CAS | 12047-11-9 |
---|---|
Formule moléculaire | BaFe12O19 |
Numéro MDL | MFCD00075637 |
Synonyme | Barium ferrite |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15422357
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045552.14 |
25 g |
90.65€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15432357
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045552.22 |
100 g |
315.57€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Barium dodecairon nonadecaoxide is used in subwoofer magnets to provide power. It is also used in new high tech magnetic tapes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12047-11-9 | |
BaFe12O19 | |
MFCD00075637 | |
Barium ferrite |
Spécification
Barium dodecairon nonadecaoxide | |
12047-11-9 | |
Poudre | |
MFCD00075637 | |
Barium ferrite | |
1111.48 |
>1315°C | |
Noir | |
BaFe12O19 | |
UN1564 | |
Insoluble in water. |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H302-H332
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
P261-P264b-P270-P271-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P501c
H302+H332
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: BARIUM COMPOUNDS, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 234-974-5
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only