Learn More
Solide dendritique cristallin de baryum, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
407.00€ - 1434.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-39-3 |
---|---|
Formule moléculaire | Ba |
Poids moléculaire (g/mol) | 137.33 |
Numéro MDL | MFCD00134031 |
Clé InChI | DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | bario, baryum, bario spanish, baryum french, barium, soluble compounds, unii-24gp945v5t, and soluble compounds, barium, elemental, and compounds, atom |
CID PubChem | 5355457 |
ChEBI | CHEBI:32595 |
Nom IUPAC | baryum |
SMILES | [Ba] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11362408
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014454.06 |
5 g |
407.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11372408
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014454.14 |
25 g |
1434.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-39-3 | |
137.33 | |
DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N | |
5355457 | |
baryum |
Ba | |
MFCD00134031 | |
bario, baryum, bario spanish, baryum french, barium, soluble compounds, unii-24gp945v5t, and soluble compounds, barium, elemental, and compounds, atom | |
CHEBI:32595 | |
[Ba] |
Spécification
Barium | |
7440-39-3 | |
99.9% (Metals basis) | |
MFCD00134031 | |
DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N | |
baryum | |
5355457 | |
Odorless |
Argent à gris | |
Silver Gray solid | |
Ba | |
bario, baryum, bario spanish, baryum french, barium, soluble compounds, unii-24gp945v5t, and soluble compounds, barium, elemental, and compounds, atom | |
[Ba] | |
137.33 | |
CHEBI:32595 | |
Dendritique cristallin solide |
Sécurité et traitement
P223-P231+P232-P280-P301+P310-P331-P335+P334-P370+P378q-P501c
H260-H304
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :4,3 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-149-1
missing translation for 'rtecsNumber' : CQ8370000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only