Learn More
Chromate de baryum, Puratronic™, 99,995 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
62.30€ - 268.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10294-40-3 |
---|---|
Formule moléculaire | BaCrO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 253.32 |
Numéro MDL | MFCD00014180 |
Clé InChI | QFFVPLLCYGOFPU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | barium chromate, lemon chrome, permanent yellow, barium chromate vi, baryta yellow, ultramarine yellow, pigment yellow 31, ci pigment ylllow 31, barium chromate 1:1, unii-7d7o9cf0ix |
CID PubChem | 25136 |
Nom IUPAC | baryum (2+) ;dioxydo(dioxo)chrome |
SMILES | [Ba++].[O-][Cr]([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11306148
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011124.06 |
5 g |
62.30€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11316148
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011124.14 |
25 g |
268.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Barium chromate has been found to be useful in many capacities. often the compound is used as a carrier for the chromium ions. is an oxidizing agent, making it useful as a burn rate modifier in pyrotechnic compositions. It is especially useful in delay compositions such as delay fuses. It is also used in the composition of a catalyst for alkane dehydration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10294-40-3 | |
253.32 | |
QFFVPLLCYGOFPU-UHFFFAOYSA-N | |
25136 | |
[Ba++].[O-][Cr]([O-])(=O)=O |
BaCrO4 | |
MFCD00014180 | |
barium chromate, lemon chrome, permanent yellow, barium chromate vi, baryta yellow, ultramarine yellow, pigment yellow 31, ci pigment ylllow 31, barium chromate 1:1, unii-7d7o9cf0ix | |
baryum (2+) ;dioxydo(dioxo)chrome |
Spécification
Barium chromate | |
Jaune | |
(Base des métaux) | |
MFCD00014180 | |
14,972 | |
Insoluble in water. Soluble in strong acids. | |
[Ba++].[O-][Cr]([O-])(=O)=O | |
253.32 | |
253.33 | |
Puratronic™ | |
4.50 g/mL |
10294-40-3 | |
Poudre | |
BaCrO4 | |
UN1479 | |
barium chromate, lemon chrome, permanent yellow, barium chromate vi, baryta yellow, ultramarine yellow, pigment yellow 31, ci pigment ylllow 31, barium chromate 1:1, unii-7d7o9cf0ix | |
QFFVPLLCYGOFPU-UHFFFAOYSA-N | |
baryum (2+) ;dioxydo(dioxo)chrome | |
25136 | |
99.998% | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H332
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
P201-P202-P210-P220-P221-P261-P264b-P270-P271-P281-P285-P301+P312-P304+P340-P308+P313-P330-P342+P311-P370+P378q-P501c
H272-H302+H332-H334-H350
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :5,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :OXYDANT SOLIDE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 233-660-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only