Learn More
Chlorure de baryum, microbilles blanches, 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
193.97€
Identifiants chimiques
CAS 10361-37-2
Formule moléculaire BaCl2
Poids moléculaire (g/mol) 208.23
Numéro MDL MFCD00003445
Clé InChI WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium chloride, barium dichloride, barium chloride solution, ccris 2286, barium chloride, anhydrous, barium chloride, ultra dry, bariumchlorid, dichlorobarium, dsstox_cid_24508
CID PubChem 25204
ChEBI CHEBI:63317
Nom IUPAC dichlorure de baryum(2+)
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ba++]
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11311299
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
013686.14
25 g
193.97€
25g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
10361-37-2
208.23
WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
25204
dichlorure de baryum(2+)
BaCl2
MFCD00003445
barium chloride, barium dichloride, barium chloride solution, ccris 2286, barium chloride, anhydrous, barium chloride, ultra dry, bariumchlorid, dichlorobarium, dsstox_cid_24508
CHEBI:63317
[Cl-].[Cl-].[Ba++]
Spécification
Barium chloride
Blanc
99.99% (Metals basis)
MFCD00003445
WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
dichlorure de baryum(2+)
25204
208.25
10361-37-2
Billes
BaCl2
barium chloride, barium dichloride, barium chloride solution, ccris 2286, barium chloride, anhydrous, barium chloride, ultra dry, bariumchlorid, dichlorobarium, dsstox_cid_24508
[Cl-].[Cl-].[Ba++]
208.23
CHEBI:63317
Odorless
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
H301-H331: Toxic if swallowed. Toxic if inhaled.
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 6.1, Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 233-788-1