Learn More
Chlorure de baryum, ultra-sec, 99,95 % (à base de métaux), Thermo Scientific™
Code produit. 11322498
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10361-37-2
Formule moléculaire BaCl2
Poids moléculaire (g/mol) 208.23
Numéro MDL MFCD00003445
Clé InChI WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium chloride, barium dichloride, barium chloride solution, ccris 2286, barium chloride, anhydrous, barium chloride, ultra dry, bariumchlorid, dichlorobarium, dsstox_cid_24508
CID PubChem 25204
ChEBI CHEBI:63317
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ba++]
Spécification
Point d’ébullition 1560°C
Nom chimique ou matériau Barium chloride
Point de fusion 963°C
Note relative au nom Ultra dry
Couleur Blanc
Forme physique Billes
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN1564
Merck Index 14,971
Informations sur la solubilité Soluble in water 370g/L.
Nom IUPAC dichlorure de baryum(2+)
Poids de la formule 208.25
Pourcentage de pureté 99.95%
Odeur Odorless
Conditionnement Ampoule
Sensibilité Hygroscopic
Densité 3.9 g/mL