Learn More
Chlorure de baryum dihydraté, Puratronic, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
72.70€ - 881.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10326-27-9 |
---|---|
Formule moléculaire | BaCl2H4O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 244.26 |
Numéro MDL | MFCD00149154 |
Clé InChI | PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d |
CID PubChem | 5284346 |
ChEBI | CHEBI:86153 |
Nom IUPAC | dichlorure de baryum(2+) dihydraté |
SMILES | O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11310849
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010646.14 |
25 g |
72.70€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11330849
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010646.22 |
100 g |
250.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11320849
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010646.36 |
500 g |
881.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is mainly used in the purification of brine solution in caustic chlorine plants, as a reagent in the test for sulfate ion in chemical lab, and as a cleansing agent in the production of other barium chemicals and lubricating oil additives. It is used in the production of molecular sieves, pigments, and paper coatings, and serves as a precursor to fabricate the doped barium zirconate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10326-27-9 | |
244.26 | |
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L | |
5284346 | |
dichlorure de baryum(2+) dihydraté |
BaCl2H4O2 | |
MFCD00149154 | |
barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d | |
CHEBI:86153 | |
O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++] |
Spécification
Barium chloride dihydrate | |
dihydrate | |
Blanc | |
99.99% (Metal basis) | |
MFCD00149154 | |
Soluble in water and metanol. Insoluble in ethanol and ethyl acetate. | |
O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++] | |
244.26 | |
CHEBI:86153 | |
Odorless | |
3.097 g/cm3 |
113°C-2H2O | |
10326-27-9 | |
Poudre | |
BaCl2H4O2 | |
barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d | |
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L | |
dichlorure de baryum(2+) dihydraté | |
5284346 | |
244.28 (208.25 Anhydrous) | |
White powder |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P270-P271-P280i-P301+P310-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P501c
H301-H319-H332
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 600-412-6
missing translation for 'rtecsNumber' : CQ8751000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only