Learn More
Chlorure de baryum dihydraté, extra pur, SLR, Fisher Chemical
67.65€ - 342.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10326-27-9 |
---|---|
Formule moléculaire | BaCl2H4O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 244.26 |
Numéro MDL | MFCD00149154 |
Clé InChI | PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L |
Nom IUPAC | dichlorure de baryum(2+) dihydraté |
SMILES | O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++] |
Description
Chlorure de baryum dihydraté, extra pur, SLR
Identifiants chimiques
10326-27-9 | |
244.26 | |
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L | |
O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++] |
BaCl2H4O2 | |
MFCD00149154 | |
dichlorure de baryum(2+) dihydraté |
Spécification
1560°C | |
10326-27-9 | |
5 | |
BaCl2H4O2 | |
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L | |
dichlorure de baryum(2+) dihydraté | |
244.28g/mol |
962°C | |
Blanc | |
Solide | |
MFCD00149154 | |
O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++] | |
244.26 | |
Récipient de poudre en plastique |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Barium chloride dihydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.