Learn More
Barium Chloride Dihydrate, ACS Reagent, ≥99%, Honeywell Fluka™
ACS Reagent,≥99%
18.64€ - 163.91€
Identifiants chimiques
CAS | 10326-27-9 |
---|---|
Formule moléculaire | BaCl2H4O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 244.26 |
Numéro MDL | MFCD00149154 |
Clé InChI | PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d |
CID PubChem | 5284346 |
ChEBI | CHEBI:86153 |
Nom IUPAC | barium(2+);dichloride;dihydrate |
SMILES | O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15602060
|
Honeywell-Fluka
217565-100G |
100 g | Poly Bottle | ||||||
15622060
|
Honeywell-Fluka
217565-500G |
500 g | Poly Bottle | ||||||
15612060
|
Honeywell-Fluka
217565-2.5KG |
2.5 kg | Flacon poly | ||||||
Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Identifiants chimiques
10326-27-9 | |
244.26 | |
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L | |
5284346 | |
barium(2+);dichloride;dihydrate |
BaCl2H4O2 | |
MFCD00149154 | |
barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d | |
CHEBI:86153 | |
O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++] |
Spécification
1560°C | |
962°C | |
White | |
BaCl2H4O2 | |
UN1564 | |
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L | |
barium(2+);dichloride;dihydrate | |
5284346 | |
244.26g/mol | |
ACS Reagent | |
3100g/cu.cm |
Barium Chloride Dihydrate | |
10326-27-9 | |
5.2 to 8.2 | |
MFCD00149154 | |
barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d | |
O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++] | |
244.26 | |
CHEBI:86153 | |
≥99% | |
Crystals |
Sécurité et traitement
Missing Phrase - N15.00950417-P261
H301-H332
missing translation for 'dotInformation' : 6.1/PGIII
missing translation for 'einecsNumber' : 233-788-1
missing translation for 'rtecsNumber' : CQ8751000