Learn More
Chlorure de baryum dihydraté, 99+ %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
41.61€ - 119.60€
Identifiants chimiques
CAS 10326-27-9
Formule moléculaire BaCl2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 244.26
Numéro MDL MFCD00149154
Clé InChI PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d
CID PubChem 5284346
ChEBI CHEBI:86153
Nom IUPAC baryum (2+); dichlorure; dihydraté
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10276830
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
203135000
500 g Flacon en plastique
41.61€
500g
10532801
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
203130010
1 kg Flacon en plastique
64.62€
1kg
10564274
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
203130025
2.5 kg Flacon en plastique
119.60€
2.50kg
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse
Spécification
Identifiants chimiques
10326-27-9
244.26
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
5284346
baryum (2+); dichlorure; dihydraté
BaCl2H4O2
MFCD00149154
barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d
CHEBI:86153
O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
Spécification
1560.0°C
962.0°C
Gris-blanc
99% min. (Argentometry)
BaCl2·2H2O
15, 967
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, practically insoluble in ethanol, acetone and, ethyl acetate
O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
244.26
CHEBI:86153
≥99%
14.0 % to 16.0 % (150°C)
Barium chloride dihydrate
10326-27-9
5.2 to 8.2 (5% soln. at 25°C)
BaCl2H4O2
MFCD00149154
barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
baryum (2+); dichlorure; dihydraté
5284346
244.28
Analytique
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
Provoque une grave irritation oculaire.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Porter un équipement de protection des yeux/du visage.
En cas d’irritation oculaire
Mention d’avertissement GHS :danger
Identifiant produit
  • Barium chloride dihydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver le visage, les mainset toute partie dela peau exposée soigneusement après manipulation.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.