Learn More
Chlorure de baryum dihydraté, + de 99 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10298843
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10326-27-9
Formule moléculaire BaCl2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 244.26
Numéro MDL MFCD00149154
Clé InChI PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d
CID PubChem 5284346
ChEBI CHEBI:86153
Nom IUPAC dichlorure de baryum(2+) dihydraté
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
Spécification
Point d’ébullition 1560.0°C
Nom chimique ou matériau Barium chloride dihydrate
Point de fusion 962.0°C
Couleur Blanc
pH 5.2 to 8.2 (5% soln. at 25°C)
Forme physique Crystals
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (Complexometry)
Formule linéaire BaCl2·2H2O
Merck Index 15, 967
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,practically insoluble in ethanol,acetone and,ethyl acetate
Poids de la formule 244.28
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Réactif ACS
Perte à la dessiccation 14.0% to 16.0% (150°C)